5-Methylnicotinsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21378G25 AS21378G5
ACTIAS21378G25EA 0 CHF
ACTIAS21378G25 ACTIAS21378G5
5-Methylnicotinsäure
5-Methylnicotinsäure
Formel: C₇H₇NO₂
MDL Number: MFCD00829036
CAS-Nummer: 3222-49-9