4-Chlor-3-fluorphenylboronsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
4-Chloro-3-fluorobenzeneboronic acid, (4-Chloro-3-fluorophenyl)metaboric acid, (4-Chloro-3-fluorophenyl)boronic acid, Dihydroxy(4-chloro-3-fluorophenyl)borane
AS50137G1
AS50137G100
AS50137G5
ACTIAS50137G1EA
0
CHF
ACTIAS50137G1
ACTIAS50137G100
ACTIAS50137G5
4-Chlor-3-fluorphenylboronsäure
4-Chlor-3-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₆H₅BClFO₂ MW: 174,37 g/mol |
MDL Number:
MFCD01319010 CAS-Nummer: 137504-86-0 |