4-Bromthiazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS50106G1
AS50106G5
ACTIAS50106G1EA
0
CHF
ACTIAS50106G1
ACTIAS50106G5
4-Bromthiazol
4-Bromothiazole
Formel:
C₃H₂BrNS MW: 164,03 g/mol |
MDL Number:
MFCD06657592 CAS-Nummer: 34259-99-9 |