Cytosin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Amino-2-hydroxypyrimidin
, 4-Amino-2-pyrimidinol
ACTIAS20122G100EA
0
CHF
ACTIAS20122G100
ACTIAS20122G500
Cytosin
Cytosin
Formel:
C₄H₅N₃O MW: 111,1 g/mol Melting Pt: 313…316 °C Dichte: 0,99771 g/cm³ (25 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006034 CAS-Nummer: 71-30-7 EINECS: 200-749-5 Merck Index: 13,02824 |