3-Phenylpiperidin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS36368G1 AS36368G5
ACTIAS36368G1EA 0 CHF
ACTIAS36368G1 ACTIAS36368G5
3-Phenylpiperidin
3-Phenylpiperidin
Formel: C₁₁H₁₅N
MDL Number: MFCD00804860
CAS-Nummer: 3973-62-4
EINECS: 223-602-7