3-Aminophenylboronsäure Monohydrat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: Dihydroxy(3-aminophenyl)borane monohydrate, 3-Aminobenzeneboronic acid monohydrate, 3-Aminobenzeneboronic acid, 3-Aminophenylboronic Acid Monohydrate, (3-Aminophenyl)metaboric acid monohydrate
AS20217G25 AS20217G5
ACTIAS20217G25EA 0 CHF
ACTIAS20217G25 ACTIAS20217G5
3-Aminophenylboronsäure Monohydrat
3-Aminophenylboronsäure Monohydrat
Formel: C₆H₈BNO₂·1H₂O
MDL Number: MFCD00149554
CAS-Nummer: 206658-89-1
EINECS: 250-189-0