2-Ethoxy-4-fluorphenylboronsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS34057G1
AS34057G10
AS34057G5
ACTIAS34057G1EA
0
CHF
ACTIAS34057G1
ACTIAS34057G10
ACTIAS34057G5
2-Ethoxy-4-fluorphenylboronsäure
2-Ethoxy-4-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₈H₁₀BFO₃ MW: 183,97 g/mol |
MDL Number:
MFCD03095001 CAS-Nummer: 480438-58-2 |