1-Butyl-3-methylimidazoliumdicyanamid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-n-Butyl-3-methylimidazolium dicyanamide, 1-butyl-3-methylimidazolium dicyanamide
H59175.06
H59175.18
H59175.06EA
220
CHF
H59175.06
H59175.18
1-Butyl-3-methylimidazoliumdicyanamid ≥97%
1-Butyl-3-methylimidazolium dicyanamide
Formel:
C₁₀H₁₅N₅ MW: 205,26 g/mol Dichte: 1.06 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07784457 CAS-Nummer: 448245-52-1 |