2-Brom-4-fluorbenzylalkohol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 2-Bromo-4-fluorobenzyl Alcohol, (2-Bromo-4-fluorophenyl)methanol
AS25266G100 AS25266G25
ACTIAS25266G100EA 0 CHF
ACTIAS25266G100 ACTIAS25266G25
2-Brom-4-fluorbenzylalkohol
2-Brom-4-fluorbenzylalkohol
Formel: C₇H₆BrFO
MW: 205.03
MDL Number: MFCD00672925
CAS-Nummer: 229027-89-8