4-Brom-2,6-difluorbenzylalkohol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
(4-Brom-2,6-difluorphenyl)methanol
AS34945G1
AS34945G5
ACTIAS34945G1EA
0
CHF
ACTIAS34945G1
ACTIAS34945G5
4-Brom-2,6-difluorbenzylalkohol
4-Brom-2,6-difluorbenzylalkohol
Formel:
C₇H₅BrF₂O MW: 223.02 |
MDL Number:
MFCD03094461 CAS-Nummer: 162744-59-4 |