3-Brom-4-hydroxybenzylalkohol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
(3-Bromo-4-hydroxyphenyl)methanol, 2-Bromo-4-(hydroxymethyl)phenol
AS34256G1
AS34256G5
ACTIAS34256G1EA
0
CHF
ACTIAS34256G1
ACTIAS34256G5
3-Brom-4-hydroxybenzylalkohol
3-Brom-4-hydroxybenzylalkohol
Formel:
C₇H₇BrO₂ MW: 203,04 g/mol |
MDL Number:
MFCD00016869 CAS-Nummer: 29922-56-3 EINECS: 249-957-8 |