Thiazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21356G100 AS21356G25
ACTIAS21356G100EA 0 CHF
ACTIAS21356G100 ACTIAS21356G25
Thiazol
Thiazole
Formel: C₃H₃NS
Siedepunkt: 116.8 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –34 °C
Dichte: 1.2 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005315
CAS-Nummer: 288-47-1
EINECS: 206-021-3
Merck Index: 12,09442