Tetrakis(triphenylphosphin)palladium(0)
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS50331G1 AS50331G25 AS50331G5
ACTIAS50331G1EA 0 CHF
ACTIAS50331G1 ACTIAS50331G25 ACTIAS50331G5
Tetrakis(triphenylphosphin)palladium(0)
Tetrakis(triphenylphosphin)palladium(0)
Formel: C₇₂H₆₀P₄Pd
Melting Pt: 103…107 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00010012
CAS-Nummer: 14221-01-3
EINECS: 238-086-9