Indazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 1H-Indazole
AS20033G100 AS20033G25 AS20033G5
ACTIAS20033G100EA 0 CHF
ACTIAS20033G100 ACTIAS20033G25 ACTIAS20033G5
Indazol
Indazol
Formel: C₇H₆N₂
MW: 118.14 g/mol
Siedepunkt: 270
Melting Pt: 147…149 °C
Dichte: 1.32 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005691
CAS-Nummer: 271-44-3
EINECS: 205-978-4
Merck Index: 13,04961