tert-Butylcyanacetat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: tert-Butyl 2-cyanoacetate
AS22706G100 AS22706G25
ACTIAS22706G100EA 0 CHF
ACTIAS22706G100 ACTIAS22706G25
tert-Butylcyanacetat
tert-Butylcyanacetat
Formel: C₇H₁₁NO₂
MW: 141.17 g/mol
Dichte: 0.987 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001938
CAS-Nummer: 1116-98-9
EINECS: 214-243-7