6-Amino-1H-indazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
6-Aminoindazole, 1H-Indazol-6-amine, 6-Amino-1H-indazole, Indazol-6-ylamine, Indazol-6-amine, 1H-Indazol-6-ylamine
AS20594G100
AS20594G25
ACTIAS20594G100EA
0
CHF
ACTIAS20594G100
ACTIAS20594G25
6-Amino-1H-indazol
6-Amino-1H-indazole
Formel:
C₇H₇N₃ MW: 133.15 g/mol Siedepunkt: 345 Melting Pt: 210 |
MDL Number:
MFCD00005696 CAS-Nummer: 6967-12-0 EINECS: 230-177-1 |