5-Bromthiazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS50158G1 AS50158G25 AS50158G5
ACTIAS50158G1EA 23 CHF
ACTIAS50158G1 ACTIAS50158G25 ACTIAS50158G5
5-Bromthiazol
5-Bromothiazole
Formel: C₃H₂BrNS
MW: 164,03 g/mol
MDL Number: MFCD07787394
CAS-Nummer: 3034-55-7