5-Brom-2-iodpyrimidin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS7088G25 AS7088G5
ACTIAS7088G25EA 79 CHF
ACTIAS7088G25 ACTIAS7088G5
5-Brom-2-iodpyrimidin
5-Bromo-2-iodopyrimidine
Formel: C₄H₂BrIN₂
MDL Number: MFCD01318111
CAS-Nummer: 183438-24-6