5-Brom-2-fluorpyrimidin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS50116G1
AS50116G5
ACTIAS50116G1EA
0
CHF
ACTIAS50116G1
ACTIAS50116G5
5-Brom-2-fluorpyrimidin
5-Bromo-2-fluoropyrimidine
Formel:
C₄H₂BrFN₂ |
MDL Number:
MFCD07787364 CAS-Nummer: 62802-38-4 |