5-Amino-1H-indazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
1H-Indazol-5-amine, Indazol-5-amine, 5-Amino-1H-indazole, 5-Aminoindazole, 1H-Indazol-5-ylamine, Indazol-5-ylamine
AS20477G100
AS20477G25
AS20477G5
ACTIAS20477G100EA
378
CHF
ACTIAS20477G100
ACTIAS20477G25
ACTIAS20477G5
5-Amino-1H-indazol
5-Amino-1H-indazole
Formel:
C₇H₇N₃ MW: 133,15 g/mol Siedepunkt: 345 °C (1013 hPa) Melting Pt: 183 °C |
MDL Number:
MFCD00037975 CAS-Nummer: 19335-11-6 EINECS: 242-971-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |