5-Amino-4,6-dichlorpyrimidin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21030G100
AS21030G25
ACTIAS21030G100EA
305
CHF
ACTIAS21030G100
ACTIAS21030G25
5-Amino-4,6-dichlorpyrimidin
5-Amino-4,6-dichloropyrimidine
Formel:
C₄H₃Cl₂N₃ MW: 163,99 g/mol Siedepunkt: 262 °C (1013 hPa) Melting Pt: 147 °C |
MDL Number:
MFCD00006108 CAS-Nummer: 5413-85-4 EINECS: 226-503-7 |