5-(2-Bromphenyl)-1H-tetrazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS23654G25
AS23654G5
ACTIAS23654G25EA
0
CHF
ACTIAS23654G25
ACTIAS23654G5
5-(2-Bromphenyl)-1H-tetrazol
5-(2-Bromphenyl)-1H-tetrazol
Formel:
C₇H₅BrN₄ Melting Pt: 183…184 °C |
MDL Number:
MFCD00151799 CAS-Nummer: 73096-42-1 |