5-(2,6-Dichlorphenyl)-1H-tetrazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 5-(2-Fluorophenyl)tetrazole
AS23762G1 AS23762G5
ACTIAS23762G1EA 261 CHF
ACTIAS23762G1 ACTIAS23762G5
5-(2,6-Dichlorphenyl)-1H-tetrazol
5-(2,6-Dichlorphenyl)-1H-tetrazol
Formel: C₇H₄Cl₂N₄
MW: 215.04 g/mol
MDL Number: MFCD00798373
CAS-Nummer: 50907-31-8