4-Iodpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS51458G25 AS51458G5
ACTIAS51458G25EA 0 CHF
ACTIAS51458G25 ACTIAS51458G5
4-Iodpyridin
4-Iodopyridine
Formel: C₅H₄IN
MDL Number: MFCD02093937
CAS-Nummer: 15854-87-2