4-Brompyridiniumchlorid
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Achtung
Synonyms: 4-Bromopyridine HCl, 4-Bromopyridine hydrochloride
AS50279G100 AS50279G25
ACTIAS50279G100EA 0 CHF
ACTIAS50279G100 ACTIAS50279G25
4-Brompyridiniumchlorid
4-Bromopyridinium chloride
Formel: C₅H₅BrClN
MW: 194,46 g/mol
Melting Pt: 235…238 °C
MDL Number: MFCD00012828
CAS-Nummer: 19524-06-2
EINECS: 243-128-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III