4-Brom-3,5-dimethylisoxazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS25302G100
AS25302G25
AS25302G5
ACTIAS25302G100EA
142
CHF
ACTIAS25302G100
ACTIAS25302G25
ACTIAS25302G5
4-Brom-3,5-dimethylisoxazol
4-Bromo-3,5-dimethylisoxazole
Formel:
C₅H₆BrNO MW: 176,01 g/mol |
MDL Number:
MFCD00068187 CAS-Nummer: 10558-25-5 |