4-Amino-3-iodpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
3-Iodopyridin-4-amine, 3-Iodo-4-pyridylamine
AS50653G1
AS50653G5
ACTIAS50653G1EA
0
CHF
ACTIAS50653G1
ACTIAS50653G5
4-Amino-3-iodpyridin
4-Amino-3-iodopyridine
Formel:
C₅H₅IN₂ |
MDL Number:
MFCD02663853 CAS-Nummer: 88511-27-7 |