4-Amino-3-fluorpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS50327G1
AS50327G5
ACTIAS50327G1EA
0
CHF
ACTIAS50327G1
ACTIAS50327G5
4-Amino-3-fluorpyridin
4-Amino-3-fluoropyridine
Formel:
C₅H₅FN₂ MW: 112,11 g/mol |
MDL Number:
MFCD00234072 CAS-Nummer: 2247-88-3 UN: 2811 ADR: 6.1,II |