4,6-Dihydroxy-5-nitropyrimidin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 6-Hydroxy-5-nitro-1H-pyrimidin-4-one, 4,6-Dihydroxy-5-nitropyrimdine, 5-Nitropyrimidine-4,6-diol
AS20827G100 AS20827G25
ACTIAS20827G100EA 0 CHF
ACTIAS20827G100 ACTIAS20827G25
4,6-Dihydroxy-5-nitropyrimidin
4,6-Dihydroxy-5-nitropyrimidine
Formel: C₄H₃N₃O₄
MW: 157,09 g/mol
Melting Pt: 300 °C
MDL Number: MFCD00006110
CAS-Nummer: 2164-83-2
EINECS: 218-504-6