4,6-Dibrompyrimidin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS30581G1 AS30581G5
ACTIAS30581G1EA 0 CHF
ACTIAS30581G1 ACTIAS30581G5
4,6-Dibrompyrimidin
4,6-Dibromopyrimidine
Formel: C₄H₂Br₂N₂
MDL Number: MFCD00233946
CAS-Nummer: 36847-10-6
UN: 3261
ADR: 8,III