4,4-Dimethylcyclohexanon
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 4,4-Dimethylcyclohexan-1-one
AS21407G1 AS21407G25 AS21407G5
ACTIAS21407G1EA 0 CHF
ACTIAS21407G1 ACTIAS21407G25 ACTIAS21407G5
4,4-Dimethylcyclohexanon
4,4-Dimethylcyclohexanone
Formel: C₈H₁₄O
MW: 126,2 g/mol
MDL Number: MFCD00234965
CAS-Nummer: 4255-62-3