4-(1-Aminoethyl)pyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 1-Pyridin-4-ylethylamine, 1-(4-Pyridyl)ethylamine
AS21928G1 AS21928G25 AS21928G5
ACTIAS21928G1EA 0 CHF
ACTIAS21928G1 ACTIAS21928G25 ACTIAS21928G5
4-(1-Aminoethyl)pyridin
4-(1-Aminoethyl)pyridine
Formel: C₇H₁₀N₂
MW: 122.17 g/mol
MDL Number: MFCD02245004
CAS-Nummer: 50392-78-4