1-(4-Pyridyl)piperazin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20285G25
AS20285G5
ACTIAS20285G25EA
0
CHF
ACTIAS20285G25
ACTIAS20285G5
1-(4-Pyridyl)piperazin
1-(4-Pyridyl)piperazin
Formel:
C₉H₁₃N₃ Siedepunkt: 195…200 °C (0,3 mmHg) Melting Pt: 140 °C |
MDL Number:
MFCD00040745 CAS-Nummer: 1008-91-9 EINECS: 213-764-7 |