3-Thenoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
3-Thiophenecarboxylic acid, Thiophene-3-carboxylic acid
AS20110G100
AS20110G25
ACTIAS20110G100EA
0
CHF
ACTIAS20110G100
ACTIAS20110G25
3-Thenoesäure
3-Thenoesäure
Formel:
C₅H₄O₂S MW: 128,15 g/mol Melting Pt: 137 °C |
MDL Number:
MFCD00005467 CAS-Nummer: 88-13-1 EINECS: 201-802-5 Merck Index: 12,09415 |