3-Thiophencarbaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20035G100 AS20035G25
ACTIAS20035G100EA 0 CHF
ACTIAS20035G100 ACTIAS20035G25
3-Thiophencarbaldehyd
3-Thiophencarbaldehyd
Formel: C₅H₄OS
Siedepunkt: 191 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –30 °C
Dichte: 1,28 g/cm³ (24 °C)
MDL Number: MFCD00005466
CAS-Nummer: 498-62-4
EINECS: 207-865-5