3-Nitrophthalimid
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20686G100
AS20686G25
ACTIAS20686G100EA
64
CHF
ACTIAS20686G100
ACTIAS20686G25
3-Nitrophthalimid
3-Nitrophthalimid
Formel:
C₈H₄N₂O₄ MW: 192,13 g/mol Melting Pt: 218 °C |
MDL Number:
MFCD00041852 CAS-Nummer: 603-62-3 EINECS: 210-051-2 |