3-Formylbenzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
Isophthalaldehydic acid, 3-Carboxybenzaldehyde
AS34269G1
AS34269G10
AS34269G5
ACTIAS34269G1EA
0
CHF
ACTIAS34269G1
ACTIAS34269G10
ACTIAS34269G5
3-Formylbenzoesäure
3-Formylbenzoesäure
Formel:
C₈H₆O₃ MW: 150,13 g/mol Siedepunkt: 306 °C (1013 hPa) Melting Pt: 175 °C |
MDL Number:
MFCD00039575 CAS-Nummer: 619-21-6 EINECS: 210-585-6 |