5-Fluor-2-nitrobenzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20160G100 AS20160G25
ACTIAS20160G100EA 0 CHF
ACTIAS20160G100 ACTIAS20160G25
5-Fluor-2-nitrobenzoesäure
5-Fluor-2-nitrobenzoesäure
Formel: C₇H₄FNO₄
MDL Number: MFCD00055635
CAS-Nummer: 320-98-9