3-Acetylindol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21126G100 AS21126G25
ACTIAS21126G100EA 150 CHF
ACTIAS21126G100 ACTIAS21126G25
3-Acetylindol
Formel: C₁₀H₉NO
Siedepunkt: 144…145 °C (10 mmHg)
Melting Pt: 186…189 °C
MDL Number: MFCD00005626
CAS-Nummer: 703-80-0
EINECS: 211-875-5