3-Chlor-2-pyridincarbonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS2080G25
AS2080G5
ACTIAS2080G25EA
93
CHF
ACTIAS2080G25
ACTIAS2080G5
3-Chlor-2-pyridincarbonitril
3-Chlor-2-pyridincarbonitril
Formel:
C₆H₃ClN₂ MW: 138,56 g/mol |
MDL Number:
MFCD03788834 CAS-Nummer: 38180-46-0 UN: 3439 ADR: 6.1,III |