3-Brom-7-nitro-1H-indazol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: 3-Bromo-7-nitro-1H-indazole, 3-Bromo-7-nitroindazole
J63480.03 J63480.06
J63480.03EA 171 CHF
J63480.03 J63480.06
3-Brom-7-nitro-1H-indazol ≥98%
3-Bromo-7-nitro-1H-indazole
Formel: C₇H₄BrN₃O₂
Melting Pt: 176 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00159910
CAS-Nummer: 74209-34-0
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable