5-Bromnicotinonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 5-Bromopyridine-3-carbonitrile, 3-Bromopyridine-5-carbonitrile, 5-Bromo-3-cyanopyridine, 3-Bromo-5-cyanopyridine
AS22754G1 AS22754G25 AS22754G5
ACTIAS22754G1EA 0 CHF
ACTIAS22754G1 ACTIAS22754G25 ACTIAS22754G5
5-Bromnicotinonitril
5-Bromnicotinonitril
Formel: C₆H₃BrN₂
MW: 183,01 g/mol
MDL Number: MFCD00174363
CAS-Nummer: 35590-37-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III