3-Amino-1H-indazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS22563G1 AS22563G25 AS22563G5
ACTIAS22563G1EA 0 CHF
ACTIAS22563G1 ACTIAS22563G25 ACTIAS22563G5
3-Amino-1H-indazol
3-Amino-1H-indazole
Formel: C₇H₇N₃
MDL Number: MFCD00182045
CAS-Nummer: 874-05-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III