3-Amino-5-tert-butylisoxazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21767G25
AS21767G5
ACTIAS21767G25EA
0
CHF
ACTIAS21767G25
ACTIAS21767G5
3-Amino-5-tert-butylisoxazol
3-Amino-5-tert-butylisoxazole
Formel:
C₇H₁₂N₂O MW: 140,19 g/mol |
MDL Number:
MFCD00055620 CAS-Nummer: 55809-36-4 |