3-Aminophthalimid
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
4-Aminoisoindoline-1,3-dione
AS20690G1
AS20690G25
AS20690G5
ACTIAS20690G1EA
21
CHF
ACTIAS20690G1
ACTIAS20690G25
ACTIAS20690G5
3-Aminophthalimid
3-Aminophthalimid
Formel:
C₈H₆N₂O₂ MW: 162,15 g/mol Siedepunkt: 447 °C (1013 hPa) Melting Pt: 270…271 °C |
MDL Number:
MFCD00041853 CAS-Nummer: 2518-24-3 |