3-(4-Fluorphenyl)propionsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS22251G100
AS22251G25
AS22251G5
ACTIAS22251G100EA
393
CHF
ACTIAS22251G100
ACTIAS22251G25
ACTIAS22251G5
3-(4-Fluorphenyl)propionsäure
3-(4-Fluorphenyl)propionsäure
Formel:
C₉H₉FO₂ MW: 168,17 g/mol |
MDL Number:
MFCD00060327 CAS-Nummer: 459-31-4 |