3-(4-Aminophenyl)propionsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS35050G1
AS35050G10
AS35050G5
ACTIAS35050G1EA
0
CHF
ACTIAS35050G1
ACTIAS35050G10
ACTIAS35050G5
3-(4-Aminophenyl)propionsäure
3-(4-Aminophenyl)propionsäure
Formel:
C₉H₁₁NO₂ |
MDL Number:
MFCD00017118 CAS-Nummer: 2393-17-1 EINECS: 219-245-1 |