3-(2-Fluorphenyl)propionsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS24705G25 AS24705G5
ACTIAS24705G25EA 177 CHF
ACTIAS24705G25 ACTIAS24705G5
3-(2-Fluorphenyl)propionsäure
3-(2-Fluorphenyl)propionsäure
Formel: C₉H₉FO₂
MW: 168,17 g/mol
MDL Number: MFCD01310820
CAS-Nummer: 1643-26-1