2-Methylthiazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS23101G100 AS23101G25
ACTIAS23101G100EA 0 CHF
ACTIAS23101G100 ACTIAS23101G25
2-Methylthiazol
2-Methylthiazole
Formel: C₄H₅NS
MDL Number: MFCD00053144
CAS-Nummer: 3581-87-1
EINECS: 222-702-8