6-Fluor-o-anisaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS35186G1 AS35186G10 AS35186G5
ACTIAS35186G1EA 0 CHF
ACTIAS35186G1 ACTIAS35186G10 ACTIAS35186G5
6-Fluor-o-anisaldehyd
6-Fluor-o-anisaldehyd
Formel: C₈H₇FO₂
MDL Number: MFCD01090998
CAS-Nummer: 146137-74-8